Få mere at vide
(1S)-(-)-Borneol, Sigma-Aldrich™
Tekniske data
Tekniske data
| Smeltepunkt | 205°C to 208°C |
| MDL nummer | MFCD00003759 |
| Mængde | 250 g |
| Synonym | (1S)-(-)-Borneol, L-Borneol, (1S)-(-)-Borneol |