Få mere at vide
(1S)-(-)-beta-pinen, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7023851
Mængde:
100 mL
500 mL
2500 mL
Pakningsstørrelse:
100ml
2500ml
500ml
Artikelnummer. 11424150
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A17818.AE
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 18172-67-3 | C10H16 | 136.238 g/mol
Det er et nyttigt biokemisk stof til proteomikforskning. Det bruges også til fremstilling af naturlige produkter, såsom grandisol og robustadial. Det anvendes også som parfumemiddel i kosmetikindustrien.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Det er et nyttigt biokemisk stof til proteomikforskning. Det bruges også til fremstilling af naturlige produkter, såsom grandisol og robustadial. Det anvendes også som parfumemiddel i kosmetikindustrien.
Opløselighed
Ikke blandbar eller vanskelig at blande i vand, 7.061 mg/L @ 25 °C (est). Opløselig i alkohol, chloroform og ether.
Bemærkninger
Opbevares væk fra oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket og anbring den køligt, tørt og godt ventileret. Holdes væk fra antændelseskilder.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 18172-67-3
Molekylær formel C10H16
Molekylvægt (g/mol) 136.238
MDL nummer MFCD00001345
InChI nøgle WTARULDDTDQWMU-IUCAKERBSA-N
Synonym --beta-pinene, --nopinene, 1s,5s-6,6-dimethyl-2-methylenebicyclo 3.1.1 heptane, 1s---beta-pinene, --b-pinene, --pin-2 10-ene, unii-afn153a7su, --?-pinene, 1s-1-beta-pinene, afn153a7su
PubChem CID 440967
ChEBI CHEBI:28359
IUPAC navn (1S,5S)-6,6-dimethyl-4-methylidenbicyclo[3.1.1]heptan
SMIL CC1(C2CCC(=C)C1C2)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (1S)-(-)-beta-Pinene
Smeltepunkt -61°C
Tæthed 0.86
Kogepunkt 164°C to 165°C
Flammepunkt 36°C (96°F)
Lugt Turpentine-like
Brydningsindeks 1.478
Mængde 100 mL
FN nummer UN2319
Beilstein 2038282
Merck Index 14,7446
Opløselighedsinformation Not miscible or difficult to mix in water,7.061mg/L @ 25°C (est). Soluble in alcohol,chloroform and ether.
Optisk rotation −21° (Neat)
Formel vægt 136.24
Procent renhed 99%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • (1S)-(-)-beta-Pinene
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
  • AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
  • Aspirationstoksicitet Kategori 1
  • Brandfarlig væske Kategori 3
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Hudsensibilisering Kategori 1
Faresætning
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
  • H304-Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
  • H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P331-Fremkald IKKE opkastning.
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P333+P313-Ved hudirritation eller udslet: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: (1S)-6,6-dimethyl-2-methylene-bicyclo[3.1.1]heptane