Få mere at vide
(1S)-(-)-beta-Pinene, 99%
Beskrivelse
Det er et nyttigt biokemisk stof til proteomikforskning. Det bruges også til fremstilling af naturlige produkter, såsom grandisol og robustadial. Det anvendes også som parfumemiddel i kosmetikindustrien.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Det er et nyttigt biokemisk stof til proteomikforskning. Det bruges også til fremstilling af naturlige produkter, såsom grandisol og robustadial. Det anvendes også som parfumemiddel i kosmetikindustrien.
Opløselighed
Ikke blandbar eller vanskelig at blande i vand, 7.061 mg/L @ 25 °C (est). Opløselig i alkohol, chloroform og ether.
Bemærkninger
Opbevares væk fra oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket og anbring den køligt, tørt og godt ventileret. Holdes væk fra antændelseskilder.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (1S)-(-)-beta-Pinene |
| Smeltepunkt | -61 °C |
| Tæthed | 0.86 |
| Kogepunkt | 164 °C til 165 °C |
| Flammepunkt | 36 °C (96 °F) |
| Lugt | Terpentinlignende |
| Brydningsindeks | 1.478 |
| Mængde | 100 mL |
| FN nummer | UN2319 |
| Beilstein | 2038282 |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- (1S)-(-)-beta-Pinene
- Fare
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
- AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
- Aspirationstoksicitet Kategori 1
- Brandfarlig væske Kategori 3
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Hudsensibilisering Kategori 1
- H226-Brandfarlig væske og damp.
- H304-Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
- H315-Forårsager hudirritation.
- H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
- H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
- H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P264-Vask grundigt efter brug.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
- P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
- P331-Fremkald IKKE opkastning.
- P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
- P333+P313-Ved hudirritation eller udslet: Søg lægehjælp.
- MIXTURE LIST-Contain: (1S)-6,6-dimethyl-2-methylene-bicyclo[3.1.1]heptane