Få mere at vide
(1S)-(-)-beta-pinen, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11413418
Skift visning
Mængde:
100 mL
500 mL
2500 mL
Pakningsstørrelse:
100ml
2500ml
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11413418 500 mL 500ml
11424150 100 mL 100ml
11423418 2500 mL 2500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11413418 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A17818.AP
Request Bulk or Custom Format
CAS: 18172-67-3 | C10H16 | 136.238 g/mol
Det er et nyttigt biokemisk stof til proteomikforskning. Det bruges også til fremstilling af naturlige produkter, såsom grandisol og robustadial. Det anvendes også som parfumemiddel i kosmetikindustrien.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Det er et nyttigt biokemisk stof til proteomikforskning. Det bruges også til fremstilling af naturlige produkter, såsom grandisol og robustadial. Det anvendes også som parfumemiddel i kosmetikindustrien.
Opløselighed
Ikke blandbar eller vanskelig at blande i vand, 7.061 mg/L @ 25 °C (est). Opløselig i alkohol, chloroform og ether.
Bemærkninger
Opbevares væk fra oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket og anbring den køligt, tørt og godt ventileret. Holdes væk fra antændelseskilder.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 18172-67-3
Molekylær formel C10H16
Molekylvægt (g/mol) 136.238
MDL nummer MFCD00001345
InChI nøgle WTARULDDTDQWMU-IUCAKERBSA-N
Synonym --beta-pinene, --nopinene, 1s,5s-6,6-dimethyl-2-methylenebicyclo 3.1.1 heptane, 1s---beta-pinene, --b-pinene, --pin-2 10-ene, unii-afn153a7su, --?-pinene, 1s-1-beta-pinene, afn153a7su
PubChem CID 440967
ChEBI CHEBI:28359
IUPAC navn (1S,5S)-6,6-dimethyl-4-methylidenbicyclo[3.1.1]heptan
SMIL CC1(C2CCC(=C)C1C2)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (1S)-(-)-beta-Pinene
Smeltepunkt -61°C
Tæthed 0.86
Kogepunkt 164°C to 165°C
Flammepunkt 36°C (96°F)
Lugt Turpentine-like
Brydningsindeks 1.478
Mængde 500 mL
FN nummer UN2319
Beilstein 2038282
Merck Index 14,7446
Opløselighedsinformation Not miscible or difficult to mix in water,7.061mg/L @ 25°C (est). Soluble in alcohol,chloroform and ether.
Optisk rotation −21° (Neat)
Formel vægt 136.24
Procent renhed 99%