Få mere at vide
(1S)-beta-pinen 2000 μg/ml i acetonitril, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30310830
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30310830 1 ml
1 options
Artikelnummer. 30310830 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREA16211015AL2000
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Opdag Dr. Ehrenstorfers certificerede referencematerialer: tilgængelig i flere formater, herunder multikomponent-regulatoriske blandinger, til at drive din fødevare- og miljøanalyse med sporbar, ISO-akkrediteret kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (1S)-(-)-beta-Pinene
CAS 18172-67-3
Analyt- eller komponentnavne (1S)-(-)-beta-Pinene
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C10 H16
Koncentration 2000 μg/ml
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym (1S,5S)-(-)-2(10)-Pinene, (-)-(1S)-β-Pinene, (-)-(1S,5S)-β-Pinene, (-)-2(10)-Pinene, (-)-Nopinene, (-)-β-Pinene, (1S)-(-)-β-Pinene, (1S)-6,6-Dimethyl-2-methylenebicyclo[3.1.1]heptane, (1S)-β-Pinene, (1S,5S)-6,6-Dimethyl-2-methylenebicyclo[3.1.1]heptane, (S)-(-)-β-Pinene, (S)-β-Pinene, l-β-Pinene
InChI formel InChI=1S/C10H16/c1-7-4-5-8-6-9(7)10(8,2)3/h8-9H,1,4-6H2,2-3H3/t8-,9-/m0/s1
SMIL CC1(C)[C@H]2CCC(=C)[C@@H]1C2
IUPAC navn (1S,5S)-6,6-dimethyl-4-methylidenebicyclo[3.1.1]heptan
Opløsningsmiddel eller Matrix Acetonitril
Molekylvægt (g/mol) 136.23
Mængde 1 ml
Formel vægt 136,1252 g/mol