Få mere at vide
(1S)-(-)-(7,7-Dichloro-10-camphorsulfonyl)imine, TRC
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | (1S)-(-)-(7,7-Dichloro-10-camphorsulfonyl)imine |
| CAS | 127184-04-7 |
| Molekylær formel | C10H13Cl2NO2S |
| Mængde | 2.5 g |
| Synonym | (3aS,6S)-7,7-Dichloro-4,5,6,7-tetrahydro-8,8-dimethyl-3H-3a,6-methano-2,1-benzisothiazole 2,2-Dioxide |
| InChI formel | InChI=1S/C10H13Cl2NO2S/c1-8(2)6-3-4-9(8)5-16(14,15)13-7(9)10(6,11)12/h6H,3-5H2,1-2H3 |
| SMIL | CC1(C)C2CCC13CS(=O)(=O)N=C3C2(Cl)Cl |
| Molekylvægt (g/mol) | 282.19 |
| Formel vægt | 281.0044 |