Få mere at vide
(1S)-6,8-Difluoro-1-[2-hydroxy-1-methylethyl]-7-(4-methylpiperazin-1-yl)-4-oxoquinoline-3-carboxylic Acid, Mikromol™
Artikelnummer. 30049445
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30049445 25 mg
1 options
Artikelnummer. 30049445 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0846.130025
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
(1S)-6,8-Difluoro-1-[2-hydroxy-1-methylethyl]-7-(4-methylpiperazin-1-yl)-4-oxoquinoline-3-carboxylic Acid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (1S)-6,8-Difluoro-1-[2-hydroxy-1-methylethyl]-7-(4-methylpiperazin-1-yl)-4-oxoquinoline-3-carboxylic Acid
CAS 1036016-10-0
Analyt- eller komponentnavne (1S)-6,8-Difluoro-1-[2-hydroxy-1-methylethyl]-7-(4-methylpiperazin-1-yl)-4-oxoquinoline-3-carboxylic Acid
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C18 H21 F2 N3 O4
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym 3-Quinolinecarboxylic acid, 6,8-difluoro-1,4-dihydro-1-[(1S)-2-hydroxy-1-methylethyl]-7-(4-methyl-1-piperazinyl)-4-oxo-, 6,8-Difluoro-1,4-dihydro-1-[(1S)-2-hydroxy-1-methylethyl]-7-(4-methyl-1-piperazinyl)-4-oxo-3-quinolinecarboxylic acid
InChI formel InChI=1S/C18H21F2N3O4/c1-10(9-24)23-8-12(18(26)27)17(25)11-7-13(19)16(14(20)15(11)23)22-5-3-21(2)4-6-22/h7-8,10,24H,3-6,9H2,1-2H3,(H,26,27)/t10-/m0/s1
SMIL C[C@@H](CO)N1C=C(C(=O)O)C(=O)c2cc(F)c(N3CCN(C)CC3)c(F)c12
IUPAC navn 6,8-difluoro-1-[(2S)-1-hydroxypropan-2-yl]-7-(4-methylpiperazin-1-yl)-4-oxoquinoline-3-carboxylic acid
Molekylvægt (g/mol) 381.3738
Mængde 25 mg
Formel vægt 381.15 g/mol