missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
(1S,5S,6R)-5-(Acetyloxy)-7-oxabicyclo[4.1.0]hept-2-ene-3-carboxylic Acid Methyl Ester, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (1S,5S,6R)-5-(Acetyloxy)-7-oxabicyclo[4.1.0]hept-2-ene-3-carboxylic Acid Methyl Ester |
| CAS | 494195-98-1 |
| Molekylær formel | C10H12O5 |
| Mængde | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H12O5/c1-5(11)14-7-3-6(10(12)13-2)4-8-9(7)15-8/h4,7-9H,3H2,1-2H3/t7-,8-,9+/m0/s1 |
| SMIL | COC(=O)C1=C[C@@H]2O[C@@H]2[C@H](C1)OC(=O)C |
| IUPAC navn | methyl (1S,5S,6R)-5-acetyloxy-7-oxabicyclo[4.1.0]hept-2-ene-3-carboxylate |
| Molekylvægt (g/mol) | 212.2 |
| Formel vægt | 212.0685 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?