Få mere at vide
(1S,5R,6R)-5-Hydroxy-7-oxabicyclo[4.1.0]hept-3-ene-3-carboxylic Acid Ethyl Ester, TRC
Artikelnummer. 30399794
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30399794 25 mg
1 options
Artikelnummer. 30399794 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCH94000525MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (1S,5R,6R)-5-Hydroxy-7-oxabicyclo[4.1.0]hept-3-ene-3-carboxylic Acid Ethyl Ester
CAS 876014-27-6
Molekylær formel C9H12O4
Mængde 25 mg
Synonym Oseltamivir Impurity 26
InChI formel InChI=1S/C9H12O4/c1-2-12-9(11)5-3-6(10)8-7(4-5)13-8/h3,6-8,10H,2,4H2,1H3/t6-,7+,8-/m1/s1
SMIL O=C(C1=C[C@@H](O)[C@@]2([H])O[C@@]2([H])C1)OCC
IUPAC navn ethyl (1S,5R,6R)-5-hydroxy-7-oxabicyclo[4.1.0]hept-3-ene-3-carboxylate
Molekylvægt (g/mol) 184.19
Formel vægt 184.07