Få mere at vide
(1S,4S)-N-Desmethyl Sertralinhydrochlorid, TRC
Artikelnummer. 17942085
Skift visning
Mængde:
1 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17942085 1 mg
17913765 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17942085 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD2921011MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 17-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 675126-10-0
Molekylær formel C16 H15 Cl2 N . Cl H
Molekylvægt (g/mol) 328.66
Synonym Norsertraline Hydrochloride, (1S,4S)-N-Desmethylsertraline Hydrochloride
IUPAC navn (1S,4S)-4-(3,4-dichlorophenyl)-1,2,3,4-tetrahydronaphthalen-1-amin; hydrochlorid
SMIL Cl.N[C@H]1CC[C@@H](c2ccc(Cl)c(Cl)c2)c3ccccc13
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (1S,4S)-N-Desmethyl Sertraline Hydrochloride
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 1 mg
InChI formel InChI=1S/C16H15Cl2N.ClH/c17-14-7-5-10(9-15(14)18)11-6-8-16(19)13-4-2-1-3-12(11)13;/h1-5,7,9,11,16H,6,8,19H2;1H/t11-,16-;/m0./s1
Formel vægt 327.0348
Procent renhed >95%