Få mere at vide
(1S,4S)-(-)-2-Boc-2,5-diazabicyclo[2.2.1]heptan, 97%
Artikelnummer. 11394576
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11394576 1 g 1g
11314586 250 mg 250mg
11304586 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11394576 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L20131.03
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 21-12-2026
CAS: 113451-59-5 | C10H18N2O2 | 198,266 g/mol
Det bruges som et aktivt farmaceutisk mellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Det bruges som et aktivt farmaceutisk
mellemprodukt.
Opløselighed Uopløseligt i
vand.
Bemærkninger
Luftfølsom. Opbevares væk fra luft, kuldioxid, varme og oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket og anbring den køligt, tørt og godt ventileret. Opbevares under inert gas. Opbevar det på køl.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 113451-59-5
Molekylær formel C10H18N2O2
Molekylvægt (g/mol) 198.266
MDL nummer MFCD01569250
InChI nøgle UXAWXZDXVOYLII-YUMQZZPRSA-N
Synonym 1s,4s-2-boc-2,5-diazabicyclo 2.2.1 heptane, tert-butyl 1s,4s-2,5-diazabicyclo 2.2.1 heptane-2-carboxylate, 1s,4s-tert-butyl 2,5-diazabicyclo 2.2.1 heptane-2-carboxylate, 1s,4s-n-tert-butoxycarbonyl-2,5-diazabicyclo 2.2.1 heptane, 1s,4s---2-boc-2,5-diazabicyclo 2.2.1 heptane, tert-butyl 1s,4s-2,5-diazabicyclo 2.2.1 heptan-2-carboxylate, 1s,4s-2,5-diaza-bicyclo 2.2.1 heptane-2-carboxylic acid tert-butyl ester, 1s,4s-n-boc-2,5-diazabicyclo 2.2.1 heptane, 1s,4s-2,5-diazabicyclo 2.2.1 heptane-2-carboxylic acid tert-butyl ester, tert-butyl 1s,4s---2,5-diazabicyclo 2.2.1 heptane-2-carboxylate
PubChem CID 11521263
IUPAC navn tert-butyl (1S,4S)-2,5-diazabicyclo[2.2.1]heptan-2-carboxylat
SMIL CC(C)(C)OC(=O)N1CC2CC1CN2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (1S,4S)-(-)-2-Boc-2,5-diazabicyclo[2.2.1]heptane
Smeltepunkt 74 °C til 76 °C
Mængde 1 g
Beilstein 6460311
Følsomhed Luftfølsom
Opløselighedsinformation Uopløselig i vand.
Optisk rotation −44° (c=1 i chloroform)
Formel vægt 198.26
Procent renhed 97%