Få mere at vide
(1S,4R) Sertraline Hydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (1S,4R) Sertraline Hydrochloride |
| CAS | 79896-31-4 |
| Molekylær formel | C17 H17 Cl2 N . Cl H |
| Mængde | 1 mg |
| Synonym | (1S,4R)-4-(3,4-Dichlorophenyl)-1,2,3,4-tetrahydro-N-methyl-1-naphthalenamine hydrochloride (1:1), (1S-trans)-4-(3,4-Dichlorophenyl)-1,2,3,4-tetrahydro-N-methyl-1-naphthalenamine hydrochloride (1:1) |
| InChI formel | InChI=1S/C17H17Cl2N.ClH/c1-20-17-9-7-12(13-4-2-3-5-14(13)17)11-6-8-15(18)16(19)10-11;/h2-6,8,10,12,17,20H,7,9H2,1H3;1H/t12-,17+;/m1./s1 |
| SMIL | Cl.CN[C@H]1CC[C@H](c2ccc(Cl)c(Cl)c2)c3ccccc13 |
| IUPAC navn | (1S,4R)-4-(3,4-dichlorophenyl)-N-methyl-1,2,3,4-tetrahydronaphthalen-1-amine;hydrochloride |
| Molekylvægt (g/mol) | 342.69 |
| Formel vægt | 341.0505 |