Få mere at vide
(1S,4R)-N-BOC-1-Aminocyclopent-2-en-4-carboxylsyre, 95%, 98% ee, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10394252 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Emballage:
Glasflaske
Glass Bottle
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10394252 1 g Glasflaske 1g
10095073 250 mg Glass Bottle 250mg
10098751 5 g Glass Bottle 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10394252 Leverandør Thermo Scientific Leverandørnr. 361820010
Kemiske identifikatorer
CAS 151907-80-1
Molekylær formel C11H17NO4
Molekylvægt (g/mol) 227.26
MDL nummer MFCD00211288
InChI nøgle WOUNTSATDZJBLP-UHFFFAOYNA-N
Synonym 1r,4s-4-tert-butoxycarbonyl amino cyclopent-2-enecarboxylic acid, 1r,4s-4-tert-butoxycarbonylamino cyclopent-2-enecarboxylic acid, 1s,4r-n-boc-1-aminocyclopent-2-ene-4-carboxylic acid, +-1r,4s-n-boc-4-aminocyclopent-2-enecarboxylic acid, 1r,4s-4-tert-butoxycarbonyl amino cyclopent-2-ene-1-carboxylic acid, +-1s,4r-n-boc-1-aminocyclopent-2-ene-4-carboxy, cis-4-tert-butoxycarbonyl amino cyclopent-2-enecarboxylic acid, 1r,4s-4-tert-butoxy carbonyl amino cyclopent-2-ene-1-carboxylic acid, 1r,4s-rel-4-tert-butoxycarbonyl amino cyclopent-2-enecarboxylic acid
PubChem CID 7019281
IUPAC navn (1R,4S)-4-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]cyclopent-2-en-1-carboxylsyre
SMIL CC(C)(C)OC(=O)NC1CC(C=C1)C(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (1S, 4R)-N-BOC-1-Aminocyclopent-2-ene-4-carboxylic acid
Smeltepunkt 152°C
Navn note 98% ee
CAS min % 94.0
CAS Max % 100.0
Farve Hvid
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 94% min. (HPLC)
Emballage Glasflaske
Opløselighedsinformation Solubility in water: soluble
Mængde 1 g
Formel vægt 227.26
Procent renhed 95%,98% ee
Fysisk form Krystallinsk pulver