Få mere at vide
(1S,4R)-cis-4-Amino-2-cyclopentene-1-methanol Hydrochloride, Mikromol™
Beskrivelse
(1S,4R)-cis-4-Amino-2-cyclopentene-1-methanol Hydrochloride
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (1S,4R)-4-Amino-2-cyclopentene-1-methanol Hydrochloride |
| CAS | 168960-19-8 |
| Analyt- eller komponentnavne | (1S,4R)-4-Amino-2-cyclopentene-1-methanol Hydrochloride |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C6H11NO.HCl |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | (1S-cis)-4-Amino-2-cyclopentene-1-methanol Hydrochloride |
| SMIL | Cl.N[C@@H]1C[C@H](CO)C=C1 |
| Molekylvægt (g/mol) | 113.16 |
| Mængde | 25 mg |