missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
(1S,4R)-cis-4-Amino-2-cyclopentene-1-methanol D-Tartrate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (1S,4R)-cis-4-Amino-2-cyclopentene-1-methanol |
| CAS | 229177-52-0 |
| Molekylær formel | C6 H11 N O . C4 H6 O6 |
| Mængde | 500 mg |
| Synonym | 2-Cyclopentene-1-methanol, 4-amino-, (1S,4R)-, (2S,3S)-2,3-dihydroxybutanedioate (1:1) (salt) (9CI) |
| InChI formel | InChI=1S/C6H11NO.C4H6O6/c7-6-2-1-5(3-6)4-8;5-1(3(7)8)2(6)4(9)10/h1-2,5-6,8H,3-4,7H2;1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10)/t5-,6+;1-,2-/m10/s1 |
| SMIL | N[C@@H]1C[C@H](CO)C=C1.O[C@@H]([C@H](O)C(=O)O)C(=O)O |
| IUPAC navn | [(1S,4R)-4-aminocyclopent-2-en-1-yl]methanol;(2S,3S)-2,3-dihydroxybutanedioic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 263.24 |
| Formel vægt | 263.1005 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?