Få mere at vide
(-)-(1S,4R)-Camphanoyl Chloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (-)-(1S,4R)-Camphanoyl Chloride |
| CAS | 39637-74-6 |
| Molekylær formel | C10H13ClO3 |
| Mængde | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C10H13ClO3/c1-8(2)9(3)4-5-10(8,6(11)12)14-7(9)13/h4-5H2,1-3H3/t9-,10+/m0/s1 |
| SMIL | CC1(C)[C@@]2(C)CC[C@@]1(OC2=O)C(=O)Cl |
| IUPAC navn | (1R,4S)-1,7,7-trimethyl-2-oxo-3-oxabicyclo[2.2.1]heptane-4-carbonyl chloride |
| Molekylvægt (g/mol) | 216.66 |
| Formel vægt | 216.055 |