Få mere at vide
(-)-(1S,4R)-Camphanoyl Chloride, TRC
Artikelnummer. 30333545
Skift visning
Mængde:
2 g
Artikelnummer. Mængde
30333545 2 g
1 options
Artikelnummer. 30333545 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC1650002G
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
, 02 950 59 478
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (-)-(1S,4R)-Camphanoyl Chloride
CAS 39637-74-6
Molekylær formel C10H13ClO3
Mængde 2 g
InChI formel InChI=1S/C10H13ClO3/c1-8(2)9(3)4-5-10(8,6(11)12)14-7(9)13/h4-5H2,1-3H3/t9-,10+/m0/s1
SMIL CC1(C)[C@@]2(C)CC[C@@]1(OC2=O)C(=O)Cl
IUPAC navn (1R,4S)-1,7,7-trimethyl-2-oxo-3-oxabicyclo[2.2.1]heptane-4-carbonyl chloride
Molekylvægt (g/mol) 216.66
Formel vægt 216.055