Få mere at vide
[(1S,4R)-7,7-Dimethyl-2-oxo-bicyclo[2.2.1]hept-1-yl]metansulfonsyre ((+)-10-kamforsulfonsyre), Mikromol™
Artikelnummer. 30049892
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30049892 25 mg
1 options
Artikelnummer. 30049892 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM3979.030025
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 16-11-2026
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
[(1S,4R)-7,7-Dimethyl-2-oxo-bicyklo[2.2.1]hept-1-yl] metansulfonsyre ((+)-10-kamforsulfonsyre)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (1S)-(+)-10-Camphorsulfonic Acid
CAS 3144-16-9
Analyt- eller komponentnavne (1S)-(+)-10-Camphorsulfonic Acid
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C10 H16 O4 S
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Bicyclo[2.2.1]heptane-1-methanesulfonic acid, 7,7-dimethyl-2-oxo-, (1S,4R)-, 10-Bornanesulfonic acid, 2-oxo-, (1S,4R)-(+)- (8CI), Bicyclo[2.2.1]heptane-1-methanesulfonic acid, 7,7-dimethyl-2-oxo-, (1S)-, Camphorsulfonic acid (6CI), (+)-(S)-Camphor-10-sulfonic acid, (+)-2-Oxo-10-bornanesulfonic acid, (+)-Camphor-10-sulfonic acid, (+)-Camphor-ω-sulfonic acid, (+)-Camphorsulfonic acid, (+)-D-Camphor-10-sulfonic acid, (+)-β-Camphorsulfonic acid, (1S)-(+)-10-Camphorsulfonic acid, (1S)-10-Camphorsulfonic acid, (S)-(+)-CSA, (S)-(+)-Camphor-10-sulfonic acid, (S)-Camphor-10-sulfonic acid, 2-Oxo-10-bornanesulfonic acid, Camphor-10-sulfonic acid, (+)-, Camphor-ω-sulfonic acid, (+)-, D-(+)-Camphor-10-sulfonic acid, D-(+)-Camphorsulfonic acid, D-Camphor-10-sulfonic acid, D-Camphor-β-sulfonic acid, D-Camphorsulfonic acid, Reychler's acid, d-10-Camphorsulfonic acid, d-Camphorsulfonic acid, β-Camphorsulfonic acid, (+)-
InChI formel InChI=1S/C10H16O4S/c1-9(2)7-3-4-10(9,8(11)5-7)6-15(12,13)14/h7H,3-6H2,1-2H3,(H,12,13,14)/t7-,10-/m1/s1
SMIL CC1(C)[C@@H]2CC[C@@]1(CS(=O)(=O)O)C(=O)C2
IUPAC navn [(1R,4S)-7,7-dimethyl-3-oxo-4-bicyclo[2.2.1]heptanyl]metanesulfonsyre
Molekylvægt (g/mol) 232.3
Mængde 25 mg
Formel vægt 232,0769 g/mol