Få mere at vide
(1S,4R)-4-[[(1,1-Dimethylethoxy)carbonyl]amino]-2-cyclopentene-1-carboxylic Acid Methyl Ester, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (1S,4R)-4-(((1,1-Dimethylethoxy)carbonyl)amino)-2-cyclopentene-1-carboxylic Acid Methyl Ester |
| CAS | 168683-02-1 |
| Molekylær formel | C12H19NO4 |
| Mængde | 10 g |
| Synonym | (1S-cis)-4-[[(1,1-Dimethylethoxy)carbonyl]amino]-2-cyclopentene-1-carboxylic Acid Methyl Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C12H19NO4/c1-12(2,3)17-11(15)13-9-6-5-8(7-9)10(14)16-4/h5-6,8-9H,7H2,1-4H3,(H,13,15)/t8-,9+/m1/s1 |
| SMIL | O=C(OC(C)(C)C)N[C@@H]1C[C@H](C(OC)=O)C=C1 |
| IUPAC navn | methyl (1S,4R)-4-((tert-butoxycarbonyl)amino)cyclopent-2-ene-1-carboxylate |
| Molekylvægt (g/mol) | 241.28 |
| Formel vægt | 241.13 |