Få mere at vide
(1S,4R)-2-azabicyclo[2.2.1]heptan-3-on, 95%, 98% ee, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10109991 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Emballage:
Glasflaske
Glass bottle
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10109991 250 mg Glasflaske 250mg
10498162 1 g Glass bottle 1g
11966621 5 g Glass bottle 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10109991 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 362222500
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Kemiske identifikatorer
CAS 134003-03-5
InChI nøgle UIVLZOWDXYXITH-UHNVWZDZSA-N
Synonym 1s,4r-2-azabicyclo 2.2.1 heptan-3-one, 2-azabicyclo 2.2.1 heptan-3-one, 1s,4r, 1s,4r-2-aza-bicyclo 2.2.1 heptan-3-one, 1beta,4beta-2-azabicyclo 2.2.1 heptane-3-one
PubChem CID 2734523
IUPAC navn (1R,4S)-3-azabicyclo[2.2.1]heptan-2-on
SMIL C1CC2CC1C(=O)N2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (1S,4R)-2-Azabicyclo[2.2.1]heptan-3-one
Smeltepunkt 76.2°C
Farve Hvid til gul
Enantiomert overskud 97.5% min.
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 94% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Molekylær formel C6H9NO
Mængde 250 mg
Molekylvægt (g/mol) 111.14
Formel vægt 111.14
Procent renhed 95%,98% ee
Fysisk form Krystallinsk pulver