Få mere at vide
(1S,4R)-1-Methyl-4-(1-methylethenyl)-2-cyclohexen-1-ol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (1S,4R)-1-Methyl-4-(1-methylethenyl)-2-cyclohexen-1-ol |
| Mængde | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H16O/c1-8(2)9-4-6-10(3,11)7-5-9/h4,6,9,11H,1,5,7H2,2-3H3/t9-,10+/m0/s1 |
| Formel vægt | 152.1201 |