missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

(1S,4R)-1,2,3,4-Tetrahydro-4,6-dihydroxy-1-(3-hydroxyphenyl)-2-methylisoquinolin, Mikromol™

Artikelnummer. 17912276
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17912276 100 mg
17903036 25 mg
30461992 4 x 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 17912276 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0081.26
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.

(1S,4R)-1,2,3,4-Tetrahydro-4,6-dihydroxy-1-(3-hydroxyphenyl)-2-methylisoquinolin
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale (1S,4R)-1,2,3,4-Tetrahydro-4,6-dihydroxy-1-(3-hydroxyphenyl)-2-methylisoquinoline
CAS 2575516-78-6
Analyt- eller komponentnavne (1S,4R)-1,2,3,4-Tetrahydro-4,6-dihydroxy-1-(3-hydroxyphenyl)-2-methylisoquinoline
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C16 H17 N O3
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym (1S,4R)-1,2,3,4-Tetrahydro-4,6-dihydroxy-1-(3-hydroxyphenyl)-2-methylisoquinoline
InChI formel InChI=1S/C16H17NO3/c1-17-9-15(20)14-8-12(19)5-6-13(14)16(17)10-3-2-4-11(18)7-10/h2-8,15-16,18-20H,9H2,1H3/t15-,16-/m0/s1
SMIL CN1C[C@H](O)c2cc(O)ccc2[C@@H]1c3cccc(O)c3
IUPAC navn (1S,4R)-1-(3-hydroxyphenyl)-2-methyl-3,4-dihydro-1H-isoquinolin-4,6-diol
Molekylvægt (g/mol) 271.31
Mængde 100 mg
Formel vægt 271.1208 g/mol
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.