Få mere at vide
(1S)-4,5-Dimethoxy-1-[(methylamino)methyl]benzocyclobutan Hydrochlorid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (1S)-4,5-Dimethoxy-1-[(methylamino)methyl]benzocyclobutane hydrochloride |
| CAS | 866783-13-3 |
| Molekylær formel | C12 H17 N O2 . Cl H |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | Bicyclo[4.2.0]octa-1,3,5-triene-7-methanamine, 3,4-dimethoxy-N-methyl-, hydrochloride (1:1), (7S)-, Bicyclo[4.2.0]octa-1,3,5-triene-7-methanamine, 3,4-dimethoxy-N-methyl-, hydrochloride, (7S)- (9CI), (1S)-4,5-Dimethoxy-1-[(methylamino)methyl]benzocyclobutane hydrochloride, 1-[(7S)-3,4-Dimethoxybicyclo[4.2.0]octa-1,3,5-trien-7-yl]-N-methylmethanamine Hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C12H17NO2.ClH/c1-13-7-9-4-8-5-11(14-2)12(15-3)6-10(8)9;/h5-6,9,13H,4,7H2,1-3H3;1H/t9-;/m1./s1 |
| SMIL | Cl.CNC[C@H]1Cc2cc(OC)c(OC)cc12 |
| IUPAC navn | 1-[(7S)-3,4-dimethoxy-7-bicyclo[4.2.0]octa-1,3,5-trienyl]-N-methylmethanamin; hydrochlorid |
| Molekylvægt (g/mol) | 243.73 |
| Formel vægt | 243.1026 |