Få mere at vide
(1S,3S,7S,8S,8aR)-3-Hydroxy-8-[2-[(2R,4R)-4-hydroxy-6-oxotetrahydro-2H-pyran-2-yl]ethyl]-7-methyl-1,2,3,7,8,8a-hexahydronaphthalen-1-yl (2S)-2-Methylbutanoate (Pravastatin Lactone), Mikromol™
Beskrivelse
(1S,3S,7S,8S,8aR)-3-Hydroxy-8-[2-[(2R,4R)-4-hydroxy-6-oxotetrahydro-2H-pyran-2-yl]ethyl]-7-methyl-1,2,3,7,8,8a-hexahydronaphthalen-1-yl (2S)-2-Methylbutanoate (Pravastatin Lactone)
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Pravastatin Lactone |
| CAS | 85956-22-5 |
| Analyt- eller komponentnavne | Pravastatin Lactone |
| Forsendelsestilstand | Ice pack (-20°C) |
| Molekylær formel | C23 H34 O6 |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | Pravastatin Sodium Imp. D (EP), Pravastatin Imp. D (EP), (1S,3S,7S,8S,8aR)-3-Hydroxy-8-[2-[(2R,4R)-4-hydroxy-6-oxotetrahydro-2H-pyran-2-yl]ethyl]-7-methyl-1,2,3,7,8,8a-hexahydronaphthalen-1-yl, Pravastatin Lactone, Pravastatin Sodium Impurity D, Pravastatin Impurity D |
| InChI formel | InChI=1S/C23H34O6/c1-4-13(2)23(27)29-20-11-16(24)9-15-6-5-14(3)19(22(15)20)8-7-18-10-17(25)12-21(26)28-18/h5-6,9,13-14,16-20,22,24-25H,4,7-8,10-12H2,1-3H3/t13-,14-,16+,17+,18+,19-,20-,22-/m0/s1 |
| SMIL | CC[C@H](C)C(=O)O[C@H]1C[C@H](O)C=C2C=C[C@H](C)[C@H](CC[C@@H]3C[C@@H](O)CC(=O)O3)[C@@H]12 |
| IUPAC navn | [(1S,3S,7S,8S,8aR)-3-hydroxy-8-[2-[(2R,4R)-4-hydroxy-6-oxooxan-2-yl]ethyl]-7-methyl-1,2,3,7,8,8a-hexahydronaphthalen-1-yl] (2S)-2-methylbutanoate |
| Vis mere |