Få mere at vide
(1S,3S,7S,8S,8aR)-3-Hydroxy-8-[2-[(2R,4R)-4-hydroxy-6-oxotetrahydro-2H-pyran-2-yl]ethyl]-7-methyl-1,2,3,7,8,8a-hexahydronaphthalen-1-yl (2S)-2-Methylbutanoate (Pravastatin Lactone), Mikromol™
Artikelnummer. 30050001
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30050001 25 mg
1 options
Artikelnummer. 30050001 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0503.040025
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
(1S,3S,7S,8S,8aR)-3-Hydroxy-8-[2-[(2R,4R)-4-hydroxy-6-oxotetrahydro-2H-pyran-2-yl]ethyl]-7-methyl-1,2,3,7,8,8a-hexahydronaphthalen-1-yl (2S)-2-Methylbutanoate (Pravastatin Lactone)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Pravastatin Lactone
CAS 85956-22-5
Analyt- eller komponentnavne Pravastatin Lactone
Forsendelsestilstand Ice pack (-20°C)
Molekylær formel C23 H34 O6
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym Pravastatin Sodium Imp. D (EP), Pravastatin Imp. D (EP), (1S,3S,7S,8S,8aR)-3-Hydroxy-8-[2-[(2R,4R)-4-hydroxy-6-oxotetrahydro-2H-pyran-2-yl]ethyl]-7-methyl-1,2,3,7,8,8a-hexahydronaphthalen-1-yl, Pravastatin Lactone, Pravastatin Sodium Impurity D, Pravastatin Impurity D
InChI formel InChI=1S/C23H34O6/c1-4-13(2)23(27)29-20-11-16(24)9-15-6-5-14(3)19(22(15)20)8-7-18-10-17(25)12-21(26)28-18/h5-6,9,13-14,16-20,22,24-25H,4,7-8,10-12H2,1-3H3/t13-,14-,16+,17+,18+,19-,20-,22-/m0/s1
SMIL CC[C@H](C)C(=O)O[C@H]1C[C@H](O)C=C2C=C[C@H](C)[C@H](CC[C@@H]3C[C@@H](O)CC(=O)O3)[C@@H]12
IUPAC navn [(1S,3S,7S,8S,8aR)-3-hydroxy-8-[2-[(2R,4R)-4-hydroxy-6-oxooxan-2-yl]ethyl]-7-methyl-1,2,3,7,8,8a-hexahydronaphthalen-1-yl] (2S)-2-methylbutanoate
Molekylvægt (g/mol) 406.51
Mængde 25 mg
Formel vægt 406.2355 g/mol