missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
(1S,3S,5S)-2-Azabicyclo[3.1.0]hexane-3-carboxamide Hydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (1S,3S,5S)-2-Azabicyclo[3.1.0]hexane-3-carboxamide Hydrochloride |
| CAS | 709031-39-0 |
| Molekylær formel | C6H10N2O.HCl |
| Mængde | 500 mg |
| Synonym | 2-Azabicyclo[3.1.0]hexane-3-carboxamide, hydrochloride (1:1), (1S,3S,5S)-, 2-Azabicyclo[3.1.0]hexane-3-carboxamide, monohydrochloride, (1S,3S,5S)- (9CI), (1S,3S,5S)-2-Azabicyclo[3.1.0]hexane-3-carboxamide hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C6H10N2O.ClH/c7-6(9)5-2-3-1-4(3)8-5;/h3-5,8H,1-2H2,(H2,7,9);1H/t3-,4-,5-;/m0./s1 |
| SMIL | Cl.NC(=O)[C@@H]1C[C@@H]2C[C@@H]2N1 |
| IUPAC navn | (1S,3S,5S)-2-azabicyclo[3.1.0]hexane-3-carboxamide;hydrochloride |
| Molekylvægt (g/mol) | 162.62 |
| Formel vægt | 162.056 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?