Få mere at vide
(1S,3S,5S)-2-Azabicyclo[3.1.0]hexane-3-carboxamide Hydrochloride, Mikromol™
Artikelnummer. 30049259
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30049259 25 mg
1 options
Artikelnummer. 30049259 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM3377.090025
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
(1S,3S,5S)-2-Azabicyclo[3.1.0]hexane-3-carboxamide Hydrochloride
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (1S,3S,5S)-2-Azabicyclo[3.1.0]hexane-3-carboxamide Hydrochloride
CAS 709031-39-0
Analyt- eller komponentnavne (1S,3S,5S)-2-Azabicyclo[3.1.0]hexane-3-carboxamide Hydrochloride
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C6H11ClN2O
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym 2-Azabicyclo[3.1.0]hexane-3-carboxamide, hydrochloride (1:1), (1S,3S,5S)-, 2-Azabicyclo[3.1.0]hexane-3-carboxamide, monohydrochloride, (1S,3S,5S)- (9CI), (1S,3S,5S)-2-Azabicyclo[3.1.0]hexane-3-carboxamide hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C6H10N2O.ClH/c7-6(9)5-2-3-1-4(3)8-5;/h3-5,8H,1-2H2,(H2,7,9);1H/t3-,4-,5-;/m0./s1
SMIL Cl.NC(=O)[C@@H]1C[C@@H]2C[C@@H]2N1
IUPAC navn (1S,3S,5S)-2-azabicyclo[3.1.0]hexane-3-carboxamide;hydrochloride
Molekylvægt (g/mol) 162.62
Mængde 25 mg
Formel vægt 162.056 g/mol