Få mere at vide
Tocris Bioscience™ 1S,3R-RSL3
Beskrivelse
1S,3R-RSL3 is a glutathione peroxidase 4 (GPX4) inhibitor. Induces ferroptosis. Increases lipid peroxidase levels in vitro. Inhibits tumor formation and progression in vivo.
Negative control 1R,3R-RSL3 (Cat. No. 6687) also available.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (1S,3R)-Methyl 2-(2-chloroacetyl)-2,3,4,9-tetrahydro-1-[4-(methoxycarbonyl)phenyl]-1H-pyrido[3,4-b]indole-3-carboxylate |
| CAS | 1219810-16-8 |
| Analyseprocentområde | >98% |
| Mængde | 10 mg |
| Molekylær formel | C23H21ClN2O5 |
| Formel vægt | Observed MW: 440.88 |