Få mere at vide
(1S,3R)-N-BOC-1-Aminocyclopentane-3-carboxylic acid, 95%, 98% ee
Artikelnummer. 10455672 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
250 mg
1 g
Emballage:
Glasflaske
Glass Bottle
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
Artikelnummer. 10455672
Brand: Thermo Scientific Acros 361840010
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 161660-94-2 | C11H18NO4 | 228.27 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 161660-94-2
Molekylær formel C11H18NO4
Molekylvægt (g/mol) 228.27
MDL nummer MFCD01320858,MFCD01320857
InChI nøgle RNJQBGXOSAQQDG-SFYZADRCSA-M
Synonym 1r,3s-3-tert-butoxycarbonyl amino cyclopentanecarboxylic acid, --1r,3s-n-boc-3-aminocyclopentanecarboxylic acid, cis-3-boc-amino cyclopentanecarboxylic acid, 1r,3s-3-tert-butoxycarbonylamino cyclopentanecarboxylic acid, 1r,3s-3-tert-butoxycarbonyl amino cyclopentane-1-carboxylic acid, 1r,3s-boc-3-aminocyclopentane-1-carboxylic acid, cis-3-boc-amino cyclopentane-1-carboxylic acid, --1r,3s-n-boc-3-aminocyclopentane carboxylic acid
PubChem CID 1512526
SMIL CC(C)(C)OC(=O)N[C@H]1CC[C@H](C1)C([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (1S, 3R)-N-BOC-1-Aminocyclopentane-3-carboxylic acid
Smeltepunkt 96.1°C
Navn note 95%, (98% e.e.)
CAS min % 94.0
CAS Max % 100.0
Farve White
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 94% min. (HPLC)
Emballage Glass Bottle
Opløselighedsinformation Solubility in water: soluble
IUPAC navn (1R,3S)-3-{[(tert-butoxy)carbonyl]amino}cyclopentane-1-carboxylate
Mængde 1 g
Formel vægt 229.27
Procent renhed 95%,98% ee
Fysisk form Powder