Få mere at vide
(1S,3R)-cis-3-(Methoxycarbonyl)cyclopentane-1-carboxylic acid, 97%
Artikelnummer. 15410096
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15410096 250 mg 250mg
15400096 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15410096 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H52747.MD
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 96443-42-4 | C8H12O4 | 172.18 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 96443-42-4
Molekylær formel C8H12O4
Molekylvægt (g/mol) 172.18
MDL nummer MFCD04972280
InChI nøgle FVUHGTQDOMGZOT-NTSWFWBYSA-N
Synonym 1s,3r-3-methoxycarbonyl cyclopentanecarboxylic acid, 1s,3r-3-methoxycarbonyl cyclopentane-1-carboxylic acid, 1r,3s-1,3-cyclopentanedicarboxylic acid 1-methyl ester, 1s,3r-cis-3-carbomethoxy cyclopentane-1-carboxylic acid, cis-3-methoxycarbonyl cyclopentancarboxylic acid, 1s,3r-cis-3-carbomethoxy cyclopentane-1-carboxyl, 1,3-cyclopentanedicarboxylicacid,1-methyl ester, 1r,3s, 1r-cis-1,3-cyclopentanedicarboxylic acid monomethyl ester, 1,3-cyclopentanedicarboxylic acid, 1-methyl ester, 1r,3s
PubChem CID 10888375
IUPAC navn (1S,3R)-3-methoxycarbonylcyclopentan-1-carboxylsyre
SMIL COC(=O)C1CCC(C1)C(=O)O
Specifications
Kemisk navn eller materiale (1S,3R)-cis-3-(Methoxycarbonyl)cyclopentane-1-carboxylic acid
Mængde 250 mg
Formel vægt 172.18
Procent renhed 97%