Få mere at vide
(1S,3R)-kamforsyre, TRC
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | (1S,3R)-Camphoric Acid |
| CAS | 560-09-8 |
| Molekylær formel | C10 H16 O4 |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | (1S,3R)-1,2,2-Trimethyl-1,3-cyclopentanedicarboxylic Acid, cis-(-)-Camphoric Acid, (-)-Camphoric Acid, L-Camphoric Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C10H16O4/c1-9(2)6(7(11)12)4-5-10(9,3)8(13)14/h6H,4-5H2,1-3H3,(H,11,12)(H,13,14)/t6-,10+/m0/s1 |
| SMIL | CC1(C)[C@@H](CC[C@]1(C)C(=O)O)C(=O)O |
| IUPAC navn | (1S,3R)-1,2,2-trimethylcyclopentan-1,3-dicarboxylsyre |
| Molekylvægt (g/mol) | 200.23 |
| Formel vægt | 200.1049 |