Få mere at vide
(1S,3R)-kamforsyre, TRC
Artikelnummer. 30345449
Skift visning
Mængde:
500 mg
Artikelnummer. Mængde
30345449 500 mg
1 options
Artikelnummer. 30345449 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC165900500MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 17-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (1S,3R)-Camphoric Acid
CAS 560-09-8
Molekylær formel C10 H16 O4
Mængde 500 mg
Synonym (1S,3R)-1,2,2-Trimethyl-1,3-cyclopentanedicarboxylic Acid, cis-(-)-Camphoric Acid, (-)-Camphoric Acid, L-Camphoric Acid
InChI formel InChI=1S/C10H16O4/c1-9(2)6(7(11)12)4-5-10(9,3)8(13)14/h6H,4-5H2,1-3H3,(H,11,12)(H,13,14)/t6-,10+/m0/s1
SMIL CC1(C)[C@@H](CC[C@]1(C)C(=O)O)C(=O)O
IUPAC navn (1S,3R)-1,2,2-trimethylcyclopentan-1,3-dicarboxylsyre
Molekylvægt (g/mol) 200.23
Formel vægt 200.1049