Få mere at vide
(1S,3R)-(-)-Kamfersyre, 98%
Artikelnummer. 15490468
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15490468 5 g 5g
15400478 250 mg 250mg
15480468 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15490468 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H54042.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-12-2026
CAS: 560-09-8 | C10H16O4 | 200,234 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 560-09-8
Molekylær formel C10H16O4
Molekylvægt (g/mol) 200.234
MDL nummer MFCD00064937
InChI nøgle LSPHULWDVZXLIL-QUBYGPBYSA-N
Synonym 1s,3r-1,2,2-trimethylcyclopentane-1,3-dicarboxylic acid, #NAME?, camphoric acid, camphoric acid,-, 1s,3r-camphoric acid, 1s,3r---camphoric acid, 1s,3r-1,2,2-trimethyl-1,3-cyclopentanedicarboxylic acid, 1,3-cyclopentanedicarboxylic acid, 1,2,2-trimethyl-, 1s,3r, l-camphoric acid, d-+-camphoric acid
PubChem CID 219463
IUPAC navn (1S,3R)-1,2,2-trimethylcyclopentan-1,3-dicarboxylsyre
SMIL CC1(C(CCC1(C)C(=O)O)C(=O)O)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (1S,3R)-(-)-Camphoric acid
Smeltepunkt 188 °C til 190 °C
Mængde 5 g
Optisk rotation -48° (c=10 i ethanol)
Beilstein 1874674
Merck Index 141733
Formel vægt 200.23
Procent renhed 98%