Få mere at vide
(1S,3R,4R)-3-[(tert-Butoxycarbonyl)amino]-4-[(methylsulfonyl)oxy]cyclohexanecarboxylic Acid Ethyl Ester, TRC
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | (1S,3R,4R)-3-[(tert-Butoxycarbonyl)amino]-4-[(methylsulfonyl)oxy]cyclohexanecarboxylic Acid Ethyl Ester |
| CAS | 365997-36-0 |
| Molekylær formel | C15H27NO7S |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | (1S,3R,4R)-3-[(tert-Butoxycarbonyl)amino]-4-[(methanesulfonyl)oxy]cyclohexanecarboxylic Acid Ethyl Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C15H27NO7S/c1-6-21-13(17)10-7-8-12(23-24(5,19)20)11(9-10)16-14(18)22-15(2,3)4/h10-12H,6-9H2,1-5H3,(H,16,18)/t10-,11+,12+/m0/s1 |
| SMIL | CCOC(=O)[C@H]1CC[C@@H](OS(=O)(=O)C)[C@@H](C1)NC(=O)OC(C)(C)C |
| IUPAC navn | ethyl (1S,3R,4R)-3-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]-4-methylsulfonyloxycyclohexane-1-carboxylate |
| Molekylvægt (g/mol) | 365.44 |
| Formel vægt | 365.1508 |