Få mere at vide
(1S,3R)-(+)-3-aminocyclopentancarboxylsyre, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15459535
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15459535 250 mg 250mg
15449535 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15459535 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H52040.MD
Request Bulk or Custom Format
CAS: 71830-07-4 | C6H11NO2 | 129.159 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 71830-07-4
Molekylær formel C6H11NO2
Molekylvægt (g/mol) 129.159
MDL nummer MFCD00211290
InChI nøgle MLLSSTJTARJLHK-CRCLSJGQSA-N
Synonym 1s,3r-3-aminocyclopentanecarboxylic acid, 1s,3r-3-aminocyclopentane-1-carboxylic acid, +-1s,3r-3-aminocyclopentanecarboxylic acid, 1s,3r-3-amino-cyclopentanecarboxylic acid, cis-3-aminocyclopentanecarboxylic acid, 1s,3r-+-3-aminocyclopentanecarboxylic acid, cyclopentanecarboxylic acid, 3-amino-, 1s,3r, pubchem18730, +-cacp, cis-3-aminocyclopentane-1-carboxylic acid
PubChem CID 1502034
IUPAC navn (1S,3R)-3-aminocyclopentan-1-carboxylsyre
SMIL C1CC(CC1C(=O)O)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (1S,3R)-(+)-3-Aminocyclopentanecarboxylic acid
Mængde 250 mg
Formel vægt 129.16
Følsomhed Air Sensitive
Procent renhed 95%