Få mere at vide
(1S,3R)-3-Aminocyclopentanecarboxylic acid, 95%, >90% ee
Artikelnummer. 10633763 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Glass Bottle
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10633763 1 g Glass Bottle 1g
10573884 5 g Glass Bottle 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10633763 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 362280010
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
CAS: 71830-07-4 | C6H11NO2 | 129.16 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 71830-07-4
Molekylær formel C6H11NO2
Molekylvægt (g/mol) 129.16
MDL nummer MFCD00211290
InChI nøgle MLLSSTJTARJLHK-CRCLSJGQSA-N
Synonym 1s,3r-3-aminocyclopentanecarboxylic acid, 1s,3r-3-aminocyclopentane-1-carboxylic acid, +-1s,3r-3-aminocyclopentanecarboxylic acid, 1s,3r-3-amino-cyclopentanecarboxylic acid, cis-3-aminocyclopentanecarboxylic acid, 1s,3r-+-3-aminocyclopentanecarboxylic acid, cyclopentanecarboxylic acid, 3-amino-, 1s,3r, pubchem18730, +-cacp, cis-3-aminocyclopentane-1-carboxylic acid
PubChem CID 1502034
IUPAC navn (1S,3R)-3-aminocyclopentane-1-carboxylic acid
SMIL C1CC(CC1C(=O)O)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (1S,3R)-3-Aminocyclopentanecarboxylic acid
Smeltepunkt 192.0°C
Navn note >90% ee
CAS min % 94.0
CAS Max % 100.0
Farve White to Beige
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 95%
Emballage Glass Bottle
Mængde 1 g
Formel vægt 129.16
Procent renhed 95%,>90% ee
Fysisk form Crystalline Powder
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • (1S,3R)-3-Aminocyclopentanecarboxylic acid
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.