missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
(1S,3R)-3-Aminocyclopentanecarboxylic acid, 95%, >90% ee Artikelnummer.: 10573884

(1S,3R)-3-Aminocyclopentanecarboxylic acid, 95%, >90% ee

Artikelnummer. 10573884 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
5 g, Glass Bottle, 5g
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Glass Bottle
Pakningsstørrelse:
1g
5g
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Artikelnummer. 10573884

Brand: Thermo Scientific Acros 362280050

Request Bulk or Custom Format

Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!


Se alternative produkter

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

CAS: 71830-07-4 | C6H11NO2 | 129.16 g/mol

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 71830-07-4
Molekylær formel C6H11NO2
Molekylvægt (g/mol) 129.16
MDL nummer MFCD00211290
InChI nøgle MLLSSTJTARJLHK-CRCLSJGQSA-N
Synonym 1s,3r-3-aminocyclopentanecarboxylic acid, 1s,3r-3-aminocyclopentane-1-carboxylic acid, +-1s,3r-3-aminocyclopentanecarboxylic acid, 1s,3r-3-amino-cyclopentanecarboxylic acid, cis-3-aminocyclopentanecarboxylic acid, 1s,3r-+-3-aminocyclopentanecarboxylic acid, cyclopentanecarboxylic acid, 3-amino-, 1s,3r, pubchem18730, +-cacp, cis-3-aminocyclopentane-1-carboxylic acidVis mereVis mindre
PubChem CID 1502034
IUPAC navn (1S,3R)-3-aminocyclopentane-1-carboxylic acid
SMIL C1CC(CC1C(=O)O)N

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale (1S,3R)-3-Aminocyclopentanecarboxylic acid
Smeltepunkt 192.0°C
Navn note >90% ee
CAS min % 94.0
CAS Max % 100.0
Farve White to Beige
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 95%
Emballage Glass Bottle
Mængde 5 g
Formel vægt 129.16
Procent renhed 95%,>90% ee
Fysisk form Crystalline Powder
Vis mere Vis mindre

Certifikater

Der kræves et partinummer for at vise resultater for certifikater. For at finde dit varenummer på tidligere ordrer, skal du bruge vores ordrestatusområde.

2 resultater fundet
Partinummer Certifikattype Dato Artikelnummer
PartinummerA0381873 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato17/05/2025 Artikelnummer362280010,362280050
PartinummerA0381873 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato21/03/2024 Artikelnummer362280010,362280050

RUO – Research Use Only

Korrektion af produktindhold

Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.

Produkttitel
(1S,3R)-3-Aminocyclopentanecarboxylic acid, 95%, >90% ee >

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.

Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.