missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
(1S,3aR,6aS)-2-[(2S)-2-[[(2S)-2-Cyclohexyl-2-[(2-pyrazinylcarbonyl)amino]acetyl]amino]-3,3-dimethyl-1-oxobutyl]octahydrocyclopenta[c]pyrrole-1-carboxamide, Mikromol™
Beskrivelse
(1S,3aR,6aS)-2-[(2S)-2-[[(2S)-2-Cyclohexyl-2-[(2-pyrazinylcarbonyl)amino]acetyl]amino]-3,3-dimethyl-1-oxobutyl]octahydrocyclopenta[c]pyrrole-1-carboxamide
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (1S,3aR,6aS)-2-[(2S)-2-[((2S)-2-Cyclohexyl-2-[(2-pyrazinylcarbonyl)amino]acetyl)amino]-3,3-dimethyl-1-oxobutyl]octahydrocyclopenta[c]pyrrole-1-carboxamide |
| CAS | 1616728-72-3 |
| Analyt- eller komponentnavne | (1S,3aR,6aS)-2-[(2S)-2-[((2S)-2-Cyclohexyl-2-[(2-pyrazinylcarbonyl)amino]acetyl)amino]-3,3-dimethyl-1-oxobutyl]octahydrocyclopenta[c]pyrrole-1-carboxamide |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C27 H40 N6 O4 |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | (1S,3aR,6aS)-2-[(2S)-2-[[(2S)-2-Cyclohexyl-2-[(2-pyrazinylcarbonyl)amino]acetyl]amino]-3,3-dimethyl-1-oxobutyl]octahydrocyclopenta[c]pyrrole-1-carboxamide |
| InChI formel | InChI=1S/C27H40N6O4/c1-27(2,3)22(26(37)33-15-17-10-7-11-18(17)21(33)23(28)34)32-25(36)20(16-8-5-4-6-9-16)31-24(35)19-14-29-12-13-30-19/h12-14,16-18,20-22H,4-11,15H2,1-3H3,(H2,28,34)(H,31,35)(H,32,36)/t17-,18-,20-,21-,22+/m0/s1 |
| SMIL | CC(C)(C)[C@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)c1cnccn1)C2CCCCC2)C(=O)N3C[C@@H]4CCC[C@@H]4[C@H]3C(=O)N |
| IUPAC navn | (3S,3aS,6aR)-2-[(2S)-2-[[(2S)-2-cyclohexyl-2-(pyrazine-2-carbonylamino)acetyl]amino]-3,3-dimethylbutanoyl]-3,3a,4,5,6,6a-hexahydro-1H-cyclopenta[c]pyrrole-3-carboxamide |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?