Få mere at vide
(1S,3’S)-Solifenacin Succinate (>90%), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (1S,3’S)-Solifenacin Succinate |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C23H26N2O2.C4H6O4/c26-23(27-21-16-24-13-10-18(21)11-14-24)25-15-12-17-6-4-5-9-20(17)22(25)19-7-2-1-3-8-19;5-3(6)1-2-4(7)8/h1-9,18,21-22H,10-16H2;1-2H2,(H,5,6)(H,7,8)/t21-,22+;/m1./s1 |
| Formel vægt | 480.226 |