Få mere at vide
(1S)-3-(Methylamino)-1-(thiophen-2-yl)propan-1-ol, Mikromol™
Artikelnummer. 30052665
Skift visning
Mængde:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30052665 25 mg
17900896 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30052665 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM1122.040025
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 27-11-2026
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
(1S)-3-(Methylamino)-1-(thiophen-2-yl)propan-1-ol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (1S)-3-(Methylamino)-1-(thiophen-2-yl)propan-1-ol
CAS 116539-55-0
Analyt- eller komponentnavne (1S)-3-(Methylamino)-1-(thiophen-2-yl)propan-1-ol
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C8 H13 N O S
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym (1S)-(-)-3-(Methylamino)-1-(thien-2-yl)propan-1-ol, (S)-(-)-3-(N-Methylamino)-1-(2-thienyl)-1-propanol, (S)-(-)-3-Methylamino-1-(2-thienyl)propan-1-ol, (S)-3-Methylamino-1-(2-thienyl)-1-propanol, N-Methyl-(S)-(-)-3-Hydroxy-3-(2-thiophen)propylamine, (1S)-3-(Methylamino)-1-(thiophen-2-yl)propan-1-ol, 2-Thiophenemethanol, alpha-[2-(methylamino)ethyl]-, (S)-, Duloxetine Hydrochloride Impurity B, Duloxetine Impurity B
InChI formel InChI=1S/C8H13NOS/c1-9-5-4-7(10)8-3-2-6-11-8/h2-3,6-7,9-10H,4-5H2,1H3/t7-/m0/s1
SMIL CNCC[C@H](O)c1cccs1
IUPAC navn (1S)-3-(methylamino)-1-thiophen-2-ylpropan-1-ol
Molekylvægt (g/mol) 171.26
Mængde 25 mg
Formel vægt 171,0718 g/mol