Få mere at vide
(1S)-3-(Dimethylamino)-1-(thiophen-2-yl)propan-1-ol, Mikromol™
Artikelnummer. 30050131
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30050131 25 mg
1 options
Artikelnummer. 30050131 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM1122.180025
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 27-11-2026
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
(1S)-3-(Dimethylamino)-1-(thiophen-2-yl)propan-1-ol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (S)-1-beta-Hydroxy-1-(2-thienyl)-3-dimethylaminopropane
CAS 132335-44-5
Analyt- eller komponentnavne (S)-1-beta-Hydroxy-1-(2-thienyl)-3-dimethylaminopropane
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C9 H15 N O S
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym 2-Thiophenemethanol, α-[2-(dimethylamino)ethyl]-, (αS)-, 2-Thiophenemethanol, α-[2-(dimethylamino)ethyl]-, (S)-, (αS)-α-[2-(Dimethylamino)ethyl]-2-thiophenemethanol, (1S)-3-(Dimethylamino)-1-(2-thienyl)-1-propanol, (S)-(-)-3-(Dimethylamino)-1-(thiophen-2-yl)propan-1-ol, (S)-(-)-N,N-Dimethyl-3-hydroxy-3-(2-thienyl)propanamine, (S)-3-(Dimethylamino)-1-(2-thienyl)-1-propanol, (S)-N,N-Dimethyl-3-(2-thienyl)-3-hydroxypropanamine, (S)-N,N-Dimethyl-3-hydroxy-3-(2-thienyl)-1-propylamine
InChI formel InChI=1S/C9H15NOS/c1-10(2)6-5-8(11)9-4-3-7-12-9/h3-4,7-8,11H,5-6H2,1-2H3/t8-/m0/s1
SMIL CN(C)CC[C@H](O)c1cccs1
IUPAC navn (1S)-3-(dimethylamino)-1-thiophen-2-ylpropan-1-ol
Molekylvægt (g/mol) 185.29
Mængde 25 mg
Formel vægt 185,0874 g/mol