missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
(1S)-3,4-Dihydro-1-phenyl-2(1H)-isoquinolinecarboxylic Acid 2,5-Dioxo-1-pyrrolidinyl Ester, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (1S)-3,4-Dihydro-1-phenyl-2(1H)-isoquinolinecarboxylic Acid 2,5-Dioxo-1-pyrrolidinyl Ester |
| CAS | 1534326-80-1 |
| Molekylær formel | C21 H26 O2 |
| Mængde | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C21H26O2/c1-4-21(23)10-8-18-16-6-5-14-12-15(22)11-13(2)19(14)17(16)7-9-20(18,21)3/h1,11-12,16-18,22-23H,5-10H2,2-3H3/t16-,17-,18-,20+,21-/m1/s1 |
| SMIL | Cc1cc(O)cc2CC[C@@H]3[C@@H](CC[C@@]4(C)[C@@H]3CC[C@]4(O)C#C)c12 |
| IUPAC navn | (8R,9R,13S,14R,17S)-17-ethynyl-1,13-dimethyl-7,8,9,11,12,14,15,16-octahydro-6H-cyclopenta[a]phenanthrene-3,17-diol |
| Molekylvægt (g/mol) | 310.43 |
| Formel vægt | 310.193 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?