Få mere at vide
(1S)-3,4-Dihydro-1-phenyl-2(1H)-isoquinolincarboxylsyre 1-methylethylester (>90%), TRC
Artikelnummer. 30133056
Skift visning
Mængde:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30133056 50 mg
30137959 100 mg
17900805 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30133056 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD47485550MG
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1353274-25-5
Molekylær formel C19 H21 N O2
Molekylvægt (g/mol) 295.38
Synonym (1S)-3,4-Dihydro-1-phenyl-2(1H)-Isoquinolinecarboxylic acid 1-methylethyl ester, Solifenacin Succinate Imp. B (EP)
IUPAC navn propan-2-yl (1S)-1-phenyl-3,4-dihydro-1H-isoquinolin-2-carboxylat
SMIL CC(C)OC(=O)N1CCc2ccccc2[C@@H]1c3ccccc3
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (1S)-3,4-Dihydro-1-phenyl-2(1H)-isoquinolinecarboxylic acid 1-Methylethyl ester
Mængde 50 mg
InChI formel InChI=1S/C19H21NO2/c1-14(2)22-19(21)20-13-12-15-8-6-7-11-17(15)18(20)16-9-4-3-5-10-16/h3-11,14,18H,12-13H2,1-2H3/t18-/m0/s1
Formel vægt 295.1572