missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

(1S)-3-[3-(3-Isopropyl-5-methyl-4H-1,2,4-triazol-4-yl)-exo-8-azabicyclo[3.2.1]oct-8-yl]-1-phenyl-1-propanamine, TRC

Artikelnummer. 30391576
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30391576 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30391576 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCI8726505MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale (1S)-3-[3-(3-Isopropyl-5-methyl-4H-1,2,4-triazol-4-yl)-exo-8-azabicyclo[3.2.1]oct-8-yl]-1-phenyl-1-propanamine
CAS 376348-71-9
Molekylær formel C22 H33 N5
Mængde 5 mg
Synonym (alphaS,3-exo)-3-[3-Methyl-5-(1-methylethyl)-4H-1,2,4-triazol-4-yl]-alpha-phenyl-8-azabicyclo[3.2.1]octane-8-propanamine, (alphaS,1alpha,3-exo,3beta,5alpha)-3-[3-Methyl-5-(1-methylethyl)-4H-1,2,4-triazol-4-yl]-alpha-phenyl-8-azabicyclo[3.2.1]octane-8-propanamine
InChI formel InChI=1S/C22H33N5/c1-15(2)22-25-24-16(3)27(22)20-13-18-9-10-19(14-20)26(18)12-11-21(23)17-7-5-4-6-8-17/h4-8,15,18-21H,9-14,23H2,1-3H3/t18-,19+,20-,21-/m0/s1
SMIL CC(C)c1nnc(C)n1[C@@H]2C[C@H]3CC[C@@H](C2)N3CC[C@H](N)c4ccccc4
IUPAC navn (1S)-3-[(1R,5S)-3-(3-methyl-5-propan-2-yl-1,2,4-triazol-4-yl)-8-azabicyclo[3.2.1]octan-8-yl]-1-phenylpropan-1-amine
Molekylvægt (g/mol) 367.53
Formel vægt 367.2736
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.