Få mere at vide
(1S,2S)-(+)-trans-1,2-Bis(methylamino)cyclohexane, 98%
Artikelnummer. 15448886
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15448886 1 g 1g
15458886 5 g 5g
15468886 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15448886 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H64396.03
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 87583-89-9 | C8H18N2 | 142.246 g/mol
Det anvendes i syntesen af 6-substituerede 1-oxoindanoyl isoleucinkonjugater og modelleringsstudier med coi1-jaz co-receptorkomplekset af limabønne.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Det anvendes i syntesen af 6-substituerede 1-oxoindanoyl isoleucinkonjugater og modelleringsstudier med coi
1-jaz co-receptorkomplekset af limabønne.
Opløselighed
Lidt opløseligt i vand.
Bemærkninger
Opbevares adskilt fra syrer, luft, varme og oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket og anbring den køligt, tørt og godt ventileret. Beskyt mod varme. Opbevares under inert gas. Opbevar den på køl.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 87583-89-9
Molekylær formel C8H18N2
Molekylvægt (g/mol) 142.246
MDL nummer MFCD00671528
InChI nøgle JRHPOFJADXHYBR-YUMQZZPRSA-N
Synonym 1s,2s-n1,n2-dimethylcyclohexane-1,2-diamine, 1s,2s-n,n'-dimethyl-1,2-cyclohexanediamine, 1s,2s-+-n,n'-dimethylcyclohexane-1,2-diamine, trans-1s,2s-n,n'-dimethylcyclohexane-1,2-diamine, 1s,2s-+-1,2-bis methylamino cyclohexane, 1s,2s-n,n'-bismethyl-1,2-cyclohexane-diamine, 1s,2s-1-n,2-n-dimethylcyclohexane-1,2-diamine, 1s,2s-n,n'-dimethyl-cyclohexane-1,2-diamine, n,n'-dimethyl-1s,2s-1,2-cyclohexanediamine, trans-1s,2s-n,n-dimethyl-cyclohexane-1,2-diamine
PubChem CID 13822957
IUPAC navn (1S,2S)-1-N,2-N-dimethylcyclohexan-1,2-diamin
SMIL CNC1CCCCC1NC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (1S,2S)-(+)-trans-1,2-Bis(methylamino)cyclohexane
Smeltepunkt 39°C to 44°C
Farve Brun
Tæthed 0.902 g/mL
Flammepunkt 74°C (165°F)
Brydningsindeks 1.472
Mængde 1 g
FN nummer UN3259
Beilstein 4304824
Opløselighedsinformation Slightly soluble in water.
Formel vægt 142.25
Procent renhed 98%
Fysisk form Fast stof