missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

(1S,2S)-O-Acetylpseudoephedrine Hydrochloride, Mikromol™

Artikelnummer. 30051557
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
50 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30051557 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30051557 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM2115.03

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.

(1S,2S)-O-Acetylpseudoephedrine Hydrochloride
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale (1S,2S)-O-Acetylpseudoephedrine Hydrochloride
CAS 1630-34-8
Analyt- eller komponentnavne (1S,2S)-O-Acetylpseudoephedrine Hydrochloride
Forsendelsestilstand Ice pack (-20°C)
Molekylær formel C12 H17 N O2 . Cl H
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym (1S,2S)-O-Acetylpseudoephedrine Hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C12H17NO2.ClH/c1-9(13-3)12(15-10(2)14)11-7-5-4-6-8-11;/h4-9,12-13H,1-3H3;1H/t9-,12+;/m0./s1
SMIL Cl.CN[C@@H](C)[C@@H](OC(=O)C)c1ccccc1
IUPAC navn [(1S,2S)-2-(methylamino)-1-phenylpropyl] acetate;hydrochloride
Molekylvægt (g/mol) 243.73
Mængde 50 mg
Formel vægt 243.1026 g/mol
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.