Få mere at vide
(1S,2S)-N,O-Diacetylpseudoephedrine, Mikromol™
Beskrivelse
(1S,2S)-N,O-Diacetylpseudoephedrine
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (1S,2S)-N,O-Diacetylpseudoephedrine |
| CAS | 144032-36-0 |
| Analyt- eller komponentnavne | (1S,2S)-N,O-Diacetylpseudoephedrine |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C14 H19 N O3 |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | (1S,2S)-N,O-Diacetylpseudoephedrine |
| InChI formel | InChI=1S/C14H19NO3/c1-10(15(4)11(2)16)14(18-12(3)17)13-8-6-5-7-9-13/h5-10,14H,1-4H3/t10-,14+/m0/s1 |
| SMIL | C[C@@H]([C@@H](OC(=O)C)c1ccccc1)N(C)C(=O)C |
| IUPAC navn | [(1S,2S)-2-[acetyl(methyl)amino]-1-phenylpropyl] acetate |
| Vis mere |