Få mere at vide
(1S,2S)-N,O-Diacetylpseudoephedrine, Mikromol™
Artikelnummer. 17941426
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
17941426 100 mg
1 options
Artikelnummer. 17941426 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM2115.05
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
(1S,2S)-N,O-Diacetylpseudoephedrine
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (1S,2S)-N,O-Diacetylpseudoephedrine
CAS 144032-36-0
Analyt- eller komponentnavne (1S,2S)-N,O-Diacetylpseudoephedrine
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C14 H19 N O3
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym (1S,2S)-N,O-Diacetylpseudoephedrine
InChI formel InChI=1S/C14H19NO3/c1-10(15(4)11(2)16)14(18-12(3)17)13-8-6-5-7-9-13/h5-10,14H,1-4H3/t10-,14+/m0/s1
SMIL C[C@@H]([C@@H](OC(=O)C)c1ccccc1)N(C)C(=O)C
IUPAC navn [(1S,2S)-2-[acetyl(methyl)amino]-1-phenylpropyl] acetate
Molekylvægt (g/mol) 249.31
Mængde 100 mg
Formel vægt 249.1365 g/mol