Få mere at vide
(1S,2S)-(-)-N,N'-Dimethyl-1,2-diphenyl-1,2-ethane diamine, 99%
Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
250 mg
Emballage:
Glass bottle
Pakningsstørrelse:
250mg
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (1S,2S)-(-)-N,N′-Dimethyl-1,2-diphenyl-1,2-ethane diamine |
| Navn note | 99% |
| CAS | 70749-06-3 |
| CAS min % | 98.5 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Smeltepunkt | 48.0°C to 51.0°C |
| Farve | White to Yellow |
| Infrarødt spektrum | Authentic |
| Analyseprocentområde | 99% |
| Emballage | Glass bottle |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- (1S,2S)-(-)-N,N'-Dimethyl-1,2-diphenyl-1,2-ethane diamine
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 4
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
- H312-Farlig ved hudkontakt.
- H302-Farlig ved indtagelse.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.