missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

(1S,2S)-N-Acetylpseudoephedrine, Mikromol™

Artikelnummer. 30052115
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30052115 100 mg
30050548 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30052115 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM2115.04

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.

(1S,2S)-N-Acetylpseudoephedrine
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale (1S,2S)-N-Acetylpseudoephedrine
CAS 84472-25-3
Analyt- eller komponentnavne (1S,2S)-N-Acetylpseudoephedrine
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C12 H17 N O2
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym (1S,2S)-N-Acetylpseudoephedrine
InChI formel InChI=1S/C12H17NO2/c1-9(13(3)10(2)14)12(15)11-7-5-4-6-8-11/h4-9,12,15H,1-3H3/t9-,12+/m0/s1
SMIL C[C@@H]([C@@H](O)c1ccccc1)N(C)C(=O)C
IUPAC navn N-[(1S,2S)-1-hydroxy-1-phenylpropan-2-yl]-N-methylacetamide
Molekylvægt (g/mol) 207.27
Mængde 100 mg
Formel vægt 207.1259 g/mol
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.