Få mere at vide
(1S,2S)-N-Acetylpseudoephedrine, Mikromol™
Beskrivelse
(1S,2S)-N-Acetylpseudoephedrine
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (1S,2S)-N-Acetylpseudoephedrine |
| CAS | 84472-25-3 |
| Analyt- eller komponentnavne | (1S,2S)-N-Acetylpseudoephedrine |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C12 H17 N O2 |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | (1S,2S)-N-Acetylpseudoephedrine |
| InChI formel | InChI=1S/C12H17NO2/c1-9(13(3)10(2)14)12(15)11-7-5-4-6-8-11/h4-9,12,15H,1-3H3/t9-,12+/m0/s1 |
| SMIL | C[C@@H]([C@@H](O)c1ccccc1)N(C)C(=O)C |
| IUPAC navn | N-[(1S,2S)-1-hydroxy-1-phenylpropan-2-yl]-N-methylacetamide |
| Vis mere |