Få mere at vide
(1S,2S)-Cyclohexan-1,2-dicarboxylsyre, 98+%
Beskrivelse
En række nye C2-symmetriske (1S,2S)-cyclohexan-1,2-dicarboxamider blev syntetiseret ud fra (1S,2S)-cyclohexan-1,2-dicarboxylsyre.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
S)-cyclohexan-1,2-dicarboxamider blev syntetiseret ud fra (1S,2S)-cyclohexan-1,2-dicarboxylsyre.
Opløselighed Opløselig i acetone
(næsten gennemsigtig).
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (1S,2S)-Cyclohexane-1,2-dicarboxylic acid |
| Mængde | 5 g |
| Opløselighedsinformation | Opløselig i acetone (næsten gennemsigtig). |
| Formel vægt | 172.18 |
| Procent renhed | ≥98% |